Learn More
Acrylic acid, low water content, 99.5%, stab. with ca 200ppm 4-methoxyphenol
Codice prodotto. 11470570
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
Dimensione della confezione:
2.50L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11470570 500 mL 500mL
11329538 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11470570 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 043359.AP
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 79-10-7 | C3H4O2 | 72.063 g/mol
Acrylic acid acts as a precursor in the production of 3-hydroxypropionic acid. It is used in the preparation of water-absorbent resins. It reacts with alcohols to prepare the corresponding esters. Its esters are used as raw materials for synthetic resins, rubbers, coating adhesives, water-based paints, floor polishes and adhesives. It is also used to prepare forming homopolymers or copolymers by reacting with other monomers like acrylamides, acrylonitrile, vinyl, styrene, and butadiene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79-10-7
Formula molecolare C3H4O2
Molecular Weight (g/mol) 72.063
Numero MDL MFCD00004367
InChI Key NIXOWILDQLNWCW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo acrylic acid, 2-propenoic acid, propenoic acid, vinylformic acid, acroleic acid, propene acid, ethylenecarboxylic acid, polyacrylate, propenoate, carbomer
PubChem CID 6581
ChEBI CHEBI:18308
IUPAC Name acido 2-propenoico
SMILES C=CC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Acrylic acid
Nota nome Low water content, Stabilized with ≈200ppm 4-methoxyphenol
Punto di fusione ∼13°C
Densità 1.051 g/mL
Punti di ebollizione 138°C to 139°C
Punto d'infiammabilità 54°C (130°F)
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.4202
Quantità 500 mL
Numero UN UN2218
Beilstein 635743
Indice di Merck 14,130
Informazioni di solubilità Miscible with water.
Peso formulazione 72.06
Percent Purity 99.5%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acrylic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Acrylic acid