Learn More
Acrylic Acid (stabilized with MEHQ), TRC
Codice prodotto. 30010485
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30010485 5 g 5g
30006493 100 g 100g
30009204 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30010485 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA1913505G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79-10-7
Formula molecolare C3H4O2
Molecular Weight (g/mol) 72.06
Sinonimo 2-Propenoic Acid, Acroleic Acid, Ethylenecarboxylic Acid, NSC 4765, Propenoic Acid, Vinylformic Acid;
IUPAC Name prop-2-enoic acid
SMILES OC(C=C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Acrylic Acid
Note sul grado di purezza GC
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C3H4O2/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H,4,5)
Peso formulazione 72.0211
Percent Purity >95%