Learn More
Acrylic acid, tech. 90%, stab., Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15492437
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
Dimensione della confezione:
2.50L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15492437 500 mL 500mL
15402447 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15492437 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 045779.AP
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79-10-7
Formula molecolare C3H4O2
Molecular Weight (g/mol) 72.063
Numero MDL MFCD00004367
InChI Key NIXOWILDQLNWCW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo acrylic acid, 2-propenoic acid, propenoic acid, vinylformic acid, acroleic acid, propene acid, ethylenecarboxylic acid, polyacrylate, propenoate, carbomer
PubChem CID 6581
ChEBI CHEBI:18308
IUPAC Name acido 2-propenoico
SMILES C=CC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Acrylic acid
Nota nome Stabilized
Punto di fusione ∼13°C
Densità 1.051 g/mL
Punti di ebollizione 138°C to 139°C
Punto d'infiammabilità 54°C (129°F)
Odore Pungent
Formula lineare H2C=CHCO2H
Indice di rifrazione 1.4202
Quantità 500 mL
Numero UN UN2218
Beilstein 635743
Indice di Merck 14,130
Informazioni di solubilità Completely miscible in water.
Peso formulazione 72.06
Percent Purity 90%
Grado Caratteristiche
Forma fisica Liquid