Learn More
Key Instruments™ Flussometro per flusso aria in acrilico
Codice prodotto. 11959718
Cambia vista
Click to view available options
Velocità di flusso dell'aria:
1 l/min.
5 l/min.
Da 0.04 a 0.5 l/min.
Da 0.1 a 1 l/min.
Da 1 a 10 l/min.
Da 30 a 280 l/min.
Altezza (sistema metrico):
102 mm
165 mm
165 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Velocità di flusso dell'aria Altezza (sistema metrico) unitSize
11959718 5 l/min. 102 mm Pezzo
11988014 Da 0.04 a 0.5 l/min. 102 mm Pezzo
11927425 Da 0.1 a 1 l/min. 102 mm Pezzo
11994968 1 l/min. 102 mm Pezzo
11968034 Da 1 a 10 l/min. 165 mm Pezzo
11948044 Da 30 a 280 l/min. 165 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 11959718 Fornitore Key Instruments™ N. del fornitore FR2A14BVBN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    136.09€
    129.00€ / pezzi 1
    Risparmia 7.09€
    5% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Flussometro standard di precisione in resina acrilica per liquidi o gas. Il flussometro per flusso d'aria in resina acrilica Key Instruments™ Flo-Rite™ è caratterizzato da scale di lettura diretta dei flussi di aria e acqua con unità di misura imperiali o metriche.
FEATURES
  • Easy-to-read English or Metric
  • Scales Water ranges from 4 CCM to 20 GPM
  • Air ranges from 40 CCM to 4000 LPM
  • Threaded brass inserts for quick installation
  • Easy disassembly and assembly for maintenance
  • Durable one-piece clear acrylic construction
  • Stable, easy-to-read float Superior quality
APPLICATIONS
  • Air sampling equipment aquaculture
  • Desalinization equipment
  • Gas analyzers Medical systems
  • Photoprocessing equipment
  • Water treatment and distribution systems
Specifica
Tipo Flussometro
Accuracy >±5%
Velocità di flusso dell'aria 5 l/min.
Valori nominali pressione 100 psig
Da utilizzare con (applicazione) Per l'uso con aria/gas o acqua
Altezza (sistema metrico) 102 mm
Materiale parte interna Acrilico
Ripetibilità ±0.5%
Larghezza (sistema metrico) 26 mm
Bilancia 50, 100 o 127 mm
Materiale sigillante Buna-N
Temperatura (sistema metrico) 65 °C
Valvola