Learn More
Fisherbrand™ Acrylic Glove Box Holder
Codice prodotto. 11807112 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
Disposable Glove Boxes, 1 Box
Disposable Glove Boxes, 2 Boxes
Disposable Glove Boxes, 3 Boxes
Dimensioni interne (L x P x A):
110 x 141 x 260 mm
110 x 295 x 260 mm
110 x 295 x 385 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensioni interne (L x P x A) Dimensione della confezione
11807112 Disposable Glove Boxes, 2 Boxes 110 x 295 x 260 mm Pezzo
11897102 Disposable Glove Boxes, 1 Box 110 x 141 x 260 mm Pezzo
11817112 Disposable Glove Boxes, 3 Boxes 110 x 295 x 385 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11807112
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.45€
    65.47€ / pezzi 1
    Risparmia 30.98€
    32% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Consente di tenere i guanti in ordine e subito pronti per l'uso. Il contenitore di scatole per guanti in acrilico Fisherbrand™ è dotato di inserto in espanso per garantire un posizionamento sicuro e la massima facilità di prelievo.
  • I supporti in acrilico trasparente sono dotati di un inserto in schiuma di poliestere per tenere in sicurezza una grande varietà di formati di scatole di guanti – la perfetta aderenza garantisce una facile rimozione dei guanti
  • I supporti sono adatti per le principali marche di scatole
  • Viti di montaggio incluse
Specifica
Product Type Contenitore scatole da 2 guanti
Colore Trasparente
Profondità (sistema metrico) 295 mm
Dimensioni interne (L x P x A) 110 x 295 x 260 mm
Larghezza (sistema metrico) 295 mm
Altezza (sistema metrico) 110 mm
Capacità Disposable Glove Boxes, 2 Boxes
Materiale Acrilico
Mounting Wall Mount
No. of Compartments 2
Product Style Side Loading
Include Vite per montaggio a parete
Quantità 1 ciascuno