Learn More
Cole-Parmer™ Angled Pipette Holder
Codice prodotto. 11734949 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11734949 1 Ea. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11734949 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 6353502
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
This Angled Pipette Holder provides safe, convenient storage and easy retrievel of your pipettes.
  • Keeps pipettes handy and well-organized.
Specifica
Quantità 1 Ea.
Larghezza (sistema imperiale) 3.5 in.
Altezza (sistema imperiale) 16 in.
Profondità (sistema imperiale) 11.5 in.
Profondità (sistema metrico) 292.1 mm
Product Type Pipet Rack
Altezza (sistema metrico) 406.4 mm
Larghezza (sistema metrico) 88.9 mm