Learn More
Fisherbrand™ Distributore acrilico di pellicola parafilm
Codice prodotto. 11937994 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Trasparente
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
11937994 Trasparente Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11937994
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.00€
    82.13€ / pezzi 1
    Risparmia 22.87€
    21% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per conservare, erogare e tagliare pellicole sigillanti. L'erogatore Fisherbrand™ Acrylic Parafilm™ è dotato di una lama seghettata per tagliare facilmente la pellicola. Robusto erogatore contenente rotoli da 50 mm o da 100 mm senza alcun ingombro per lo spazio di lavoro. I lati trasparenti facilitano il monitoraggio dei livelli delle scorte.
  • Struttura per impieghi pesanti per una maggiore durata
  • Ideale per Parafilm™, nastri, etichette e Tough-Tags™
  • Dispenser in acrilico trasparente, resistente con lama seghettata
  • Contiene due rotoli da 50 mm affiancati o un rotolo da 100 mm
Specifica
Product Type Erogatore di pellicola Para
Colore Trasparente
Lunghezza (sistema metrico) 6.9 mm
Larghezza (sistema metrico) 4.9 mm
Altezza (sistema metrico) 175 mm
Capacità Parafilm, 2 x 50 mm rolls or 1 x 100 mm roll
Materiale Acrilico
Mounting Freestanding
No. of Compartments 1
Product Style Open Top
Da utilizzare con (apparecchiatura) Rotoli di pellicola sigillante Parafilm™
Quantità 1 ciascuno