Learn More
Heathrow Scientific™ Acrylic Petri Dish Dispenser
Codice prodotto. 11384145 Sfoglia Tutto Thermo Scientific CO2 Incubators Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
Petri Dishes (100 mm)
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
11384145 Petri Dishes (100 mm) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11384145 Fornitore Heathrow Scientific™ N. del fornitore HS23452
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.80€
    65.49€ / pezzi 1
    Risparmia 8.31€
    11% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes two separate partitions to hold up to 30 petri dishes. Acrylic Petri Dish Dispenser can be mounted on a wall or placed securely on a bench top for easy access.
  • Constructed of sturdy acrylic
  • Holds up to 30 x 100 mm dishes in two easy-access partitions
  • Bench top or wall mountable (screws provided)
  • Measures 222 x 107 x 236 mm
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Clear
Capacità Petri Dishes (100 mm)
Materiale Acrylic
Posizioni 1
Forma Rettangolare
Sovrapponibile No
Sterilità Non-sterile
Montaggio Bench Top, Wall
Dimensioni (L x P x A) 222 x 107 x 236 mm
Lunghezza (sistema metrico) 22.2 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 8.7 in.
Larghezza (sistema imperiale) 4.2 in.
Altezza (sistema imperiale) 9.3 in.
Include Mounting Screws
Product Type Petri Dish Holder
Altezza (sistema metrico) 23.6 cm
Matrice 2 Partitions
Larghezza (sistema metrico) 10.7 cm