Learn More
Fisherbrand™ Acrylic Pipette Rack
Codice prodotto. 11703926 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione della confezione
11703926 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11703926
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    170.00€
    119.05€ / pezzi 1
    Risparmia 50.95€
    29% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Keep 0.1 to 50 mL pipettes or cans within easy reach while preventing damage and clutter. Pipette Rack keeps both plastic and glass pipettes organized and viewable from any angle.
  • Four angled shelved compartments.
  • Heavy duty acrylic provides crystal-clear viewing from any angle.
  • Dimensionss: 291 x 88 x 401 mm
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Posizioni 1
Forma Vertical
Sovrapponibile No
Sterilità Non-sterile
Lunghezza (sistema metrico) 291 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 11.5 in.
Product Type Pipette Rack
Ripiani 4 Tiers
Altezza (sistema metrico) 401 mm
Larghezza (sistema metrico) 88 mm