Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Colore | Transparent Blue |
| Posizioni | 6 |
| Forma | Rettangolare |
| Sovrapponibile | Yes, When Empty |
| Sterilità | Non-sterile |
| Quantità | 1 Ea. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 29.5 cm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 11.6 in. |
| Larghezza (sistema imperiale) | 6.8 in. |
| Vedi altri risultati |