Specifications
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Colore | Clear |
| Capacità | Pipetters |
| Posizioni | 6 |
| Forma | Rettangolare |
| Sovrapponibile | No |
| Sterilità | Non-sterile |
| Quantità | Confezione da 1 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 29.5 cm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 11.6 in. |
| Show More |