Learn More
Cytiva Acrylic Plastic Thermostat Jacket
Codice prodotto. 10009219 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
200 mm
300 mm
400 mm
600 mm
700 mm
1000 mm
Diametro (sistema metrico) interno:
16 mm
26 mm
50 mm
Altezza (sistema metrico):
200 mm
300 mm
400 mm
600 mm
700 mm
1000 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10009219
Marca: Cytiva 18876501
Solo null disponibili
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thermostat
Materiale Acrylic Plastic
Tipo Thermostat Jacket
Temperatura max (sistema metrico) 60°C
Altezza (sistema metrico) 1000 mm
Diametro (sistema metrico) interno 50 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 1000 mm