Learn More
Cytiva Acrylic Plastic Thermostat Jacket
Codice prodotto. 10660951 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
200 mm
300 mm
400 mm
600 mm
700 mm
1000 mm
Diametro (sistema metrico) interno:
16 mm
26 mm
50 mm
Altezza (sistema metrico):
200 mm
300 mm
400 mm
600 mm
700 mm
1000 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) esterno Diametro (sistema metrico) interno Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10660951 200 mm 26 mm 200 mm Pezzo
10732852 400 mm 16 mm 400 mm Pezzo
10526740 700 mm 16 mm 700 mm Pezzo
10743802 1000 mm 26 mm 1000 mm Pezzo
10392910 400 mm 26 mm 400 mm Pezzo
10733042 700 mm 26 mm 700 mm Pezzo
10009219 1000 mm 50 mm 1000 mm Pezzo
10230930 200 mm 50 mm 200 mm Pezzo
10601721 300 mm 50 mm 300 mm Pezzo
10691711 600 mm 50 mm 600 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 10660951 Fornitore Cytiva N. del fornitore 18100082
In stock
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thermostat
Materiale Acrylic Plastic
Temperatura max (sistema metrico) 60°C
Altezza (sistema metrico) 200 mm
Diametro (sistema metrico) interno 26 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 200 mm