Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Thermostat |
| Materiale | Acrylic Plastic |
| Tipo | Thermostat Jacket |
| Temperatura max (sistema metrico) | 60°C |
| Altezza (sistema metrico) | 400 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno | 16 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 400 mm |