Learn More
Fisherbrand™ Acrylic Racks for Autosampler Vials
Codice prodotto. 11738256 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
160 x 160 x 30mm
173 x 91 x 20mm
173 x 95 x 20mm
175.8 x 115.5 x 20mm
Posizioni:
25
40
50
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) Posizioni Dimensione della confezione
11738256 160 x 160 x 30mm 25 Pezzo
11767597 173 x 95 x 20mm 50 Pezzo
11728256 175.8 x 115.5 x 20mm 40 Pezzo
11708256 173 x 91 x 20mm 50 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11738256
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Easy handling and transportation of sample vials
  • Vial-Rack
  • Acrylic
  • Transparent acrylic material makes filling visible
  • Stable standing position
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chiusura inclusa No
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Transparent
Materiale Acrylic
Posizioni 25
Da utilizzare con (apparecchiatura) 5mL, 10mL, 20mL Headspace vials
Dimensioni (L x P x A) 160 x 160 x 30mm
Product Type Vial Rack
Diametro (sistema metrico) interno 24 mm