Learn More
Fisherbrand™ Acrylic Racks for Autosampler Vials
Codice prodotto. 11767597 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
160 x 160 x 30mm
173 x 91 x 20mm
173 x 95 x 20mm
175.8 x 115.5 x 20mm
Posizioni:
25
40
50
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) Posizioni Dimensione della confezione
11767597 173 x 95 x 20mm 50 Pezzo
11728256 175.8 x 115.5 x 20mm 40 Pezzo
11708256 173 x 91 x 20mm 50 Pezzo
11738256 160 x 160 x 30mm 25 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11767597
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Easy handling and transportation of sample vials
  • Vial-Rack
  • Acrylic
  • Transparent acrylic material makes filling visible
  • Stable standing position
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chiusura inclusa No
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Transparent
Materiale Acrylic
Posizioni 50
Da utilizzare con (apparecchiatura) 1.5mL, 2mL shell vials
N. per confezione 1
Dimensioni (L x P x A) 173 x 95 x 20mm
Product Type Vial Rack