Learn More
Brady™ Acrylic Retro Reflective Sheeting Marking Tape
Codice prodotto. 11771925 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black and White Striped
Black and Yellow Striped
Red on White
Dimensioni (L x P):
4.57 m x 50.80 mm
4.57 m x 76.20 mm
Dimensione della confezione:
1 ROLL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
11771925 Black and White Striped 4.57 m x 50.80 mm 1 ROLL
11761925 Black and Yellow Striped 4.57 m x 50.80 mm 1 ROLL
11781925 Black and Yellow Striped 4.57 m x 76.20 mm 1 ROLL
11701645 Red on White 4.57 m x 50.80 mm 1 ROLL
11711645 Red on White 4.57 m x 76.20 mm 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11771925 Fornitore Brady™ N. del fornitore 076310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.90€
    34.23€ / 1 rotoli
    Risparmia 3.67€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 30-12-2026
La marcatura delle vie di trasporto deve essere flessibile e durevole in modo da adattarsi continuamente alle richieste e alle esigenze in costante evoluzione del proprio stabilimento o magazzino.
  • The marking of transport routes must be both flexible and durable, as they are constantly adapted to the changing demands and needs within your facility or warehouse.
  • These tapes give an extra margin of safety during blackouts, at night, or in low-light conditions.
Specifica
Alternate Part Number B957 2 in. X5YDS B/W STRIPED REFLECTIVE TAPE
Certificazione/Conformità ASTM D 2979, ASTM D 523
Dimensioni (L x P) 4.57 m x 50.80 mm
Finitura Semi-gloss
Da utilizzare con (applicazione) Utility plant markings, Reflective Bradystake Warning Stakes, Reflective warning stripes
Lunghezza (sistema imperiale) 15 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 4.57 m
Quantità confezione 1 Roll
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +158°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +70°C
Spessore 0.081 mm
Larghezza (sistema imperiale) 2 in.
Larghezza (sistema metrico) 50.8 mm
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Colore Black and White Striped
Materiale Plastic
Product Type Reflective Stripes Tape