Learn More
Key Instruments™ Flussometro per flusso acqua in acrilico
Codice prodotto. 11928034
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
165 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11928034 165 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11928034 Fornitore Key Instruments™ N. del fornitore FR4L69BVBN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    286.00€
    217.21€ / pezzi 1
    Risparmia 68.79€
    24% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Standard precision-machined acrylic flow meter for liquids or gases. Key Instruments™ Flo-Rite™ Acrylic Airflow Flowmeter has direct reading air or water scales and is available in either English or Metric scales.
FEATURES
  • Easy-to-read English or Metric
  • Scales Water ranges from 4 CCM to 20 GPM
  • Air ranges from 40 CCM to 4000 LPM
  • Threaded brass inserts for quick installation
  • Easy disassembly and assembly for maintenance
  • Durable one-piece clear acrylic construction
  • Stable, easy-to-read float Superior quality
APPLICATIONS
  • Air sampling equipment aquaculture
  • Desalinization equipment
  • Gas analyzers Medical systems
  • Photoprocessing equipment
  • Water treatment and distribution systems
Specifica
Tipo Flussometro
Accuracy ±3%
Valori nominali pressione 100 psig
Da utilizzare con (applicazione) Per l'uso con aria/gas o acqua
Altezza (sistema metrico) 165 mm
Materiale parte interna Acrilico
Ripetibilità ±0.5%
Larghezza (sistema metrico) 165 mm
Bilancia 50, 100 o 127 mm
Materiale sigillante Buna-N
Temperatura (sistema metrico) 65 °C
Valvola Sì
Portata flusso d'acqua Da 1 a 9 l/min.