Learn More
Acrylonitrile 1000 μg/mL in Methanol, Second Source, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30320430
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30320430 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30320430 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREGA09011023ME
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Acrylonitrile
CAS 107-13-1
Nomi componenti o analita Acrylonitrile
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C3 H3 N
Concentrazione 1000 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
InChI Formula InChI=1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2
SMILES C=CC#N
IUPAC Name prop-2-enenitrile
Solvent or Matrix Methanol
Molecular Weight (g/mol) 53.06
Quantità 1 mL
Peso formulazione 53.0265 g/mol