Learn More
Acrylonitrile(stabilized with 35-45 ppm 4-hydroxy anisole (H750015)), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Acrylonitrile |
| CAS | 107-13-1 |
| Note sul grado di purezza | GC |
| Formula molecolare | C3 H3 N |
| Quantità | 10 mL |
| Sinonimo | Acrylonitrile (8CI), Acrylon, Carbacryl, Cyanoethene, Cyanoethylene, Fumigrain, NSC 6362, Propenenitrile, VCN, Ventox, Vinyl cyanide |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2 |
| SMILES | C=CC#N |
| IUPAC Name | prop-2-enenitrile |
| Molecular Weight (g/mol) | 53.06 |
| Vedi altri risultati |