Learn More
Acryloyl Chloride, TRC
Codice prodotto. 30009818
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30009818 25 g 25g
30006941 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30009818 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA19139525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 814-68-6
Formula molecolare C3H3ClO
Molecular Weight (g/mol) 90.51
Sinonimo 2-Propenoyl Chloride, Acrylic Acid Chloride, Acrylyl Chloride, NSC 93770, Propenoyl Chloride
IUPAC Name prop-2-enoyl chloride
SMILES ClC(=O)C=C
Specifica
Materiale o nome chimico Acryloyl Chloride
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C3H3ClO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2
Peso formulazione 89.9872