Learn More
R&D Systems™ ACSF
Codice prodotto. 18075072
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
Dimensione della confezione:
25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18075072 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18075072 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 3525/25ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    317.62€
    281.40€ / 25mL
    Risparmia 36.22€
    11% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
A Tocris product, part of R&D Systems. Artificial cerebrospinal fluid
Artificial cerebrospinal fluid (aCSF) commonly used when sampling from brain interstitial fluid. Closely matches the electrolyte concentrations of CSF and is prepared from high purity water and analytical grade reagents. Microfiltered and sterile. Final ion concentrations (in mM): Na+ 150; K+ 3.0; Ca2+ 1.4; Mg2+ 0.8; P 1.0; Cl- 155.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico ACSF
Quantità 25 mL
Linea di prodotti Tocris
Purezza >98%