Learn More
Novus Biologicals™ ACSM3 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Codice prodotto. 18624990 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18624990 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18624990 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore H00006296T01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-09-2026
Specifica
Quantità 0.1 mL
Content And Storage Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Bersaglio ACSM3
Sinonimo acyl-CoA synthetase medium-chain family member 3Protein SA homolog, acyl-coenzyme A synthetase ACSM3, mitochondrial, Butyrate--CoA ligase 3, Butyryl-coenzyme A synthetase 3, EC 6.2.1, Middle-chain acyl-CoA synthetase 3, SA, SA (rat hypertension-associated) homolog, SA hypertension-associated homolog, SA hypertension-associated homolog (rat), SAH, SAHEC 6.2.1.2
Simbolo del gene ACSM3