Learn More
Actein, MedChemExpress
Codice prodotto. 16401768
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16401768 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16401768 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN6872
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Actein is a triterpene glycoside isolated from the rhizomes of Cimicifuga foetida. Actein suppresses cell proliferation, induces autophagy and apoptosis through promoting ROS/JNK activation, and blunting AKT pathway in human bladder cancer. Actein has little toxicity in vivo.
Actein is a triterpene glycoside isolated from the rhizomes of Cimicifuga foetida. Actein suppresses cell proliferation, induces autophagy and apoptosis through promoting ROS/JNK activation, and blunting AKT pathway in human bladder cancer. Actein has little toxicity in vivo.
Specifica
Materiale o nome chimico Actein
CAS 18642-44-9
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C37H56O11
Quantità 5 mg
SMILES C[C@]12[C@@]3([H])[C@@]4(C[C@@H](OC(C)=O)[C@@]1([C@]5([H])[C@](O[C@]6([C@H]7[C@]([C@@H](O)O6)(C)O7)C[C@H]5C)([H])C2)C)[C@@]8([C@@](C(C)([C@@H](O[C@@]9([H])[C@@H]([C@H]([C@H](O)CO9)O)O)CC8)C)([H])CC3)C4
Molecular Weight (g/mol) 676.83
Peso formulazione 676.83
Percent Purity 98.58%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only