Learn More
R&D Systems™ Actinomycin D
Codice prodotto. 18732614
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18732614 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18732614 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 1229/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    297.26€
    267.75€ / 10mg
    Risparmia 29.51€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Inhibits RNA polymerase
Actinomycin D is an anti-neoplastic antibiotic. Inhibits RNA polymerase and is a potent inducer of apoptosis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Actinomycin D
CAS 50-76-0
Quantità 10 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C62H86N12O16
Peso formulazione 1255.43
Product Type Actinomycin D
Purezza 95%
Peso molecolare 1255.438