Learn More
Ansell ActivArmr™ 27-905 Nitrile-Coated Gloves with Ansell Grip™ Technology
Sfoglia Tutto Ansell ProdottiDescrizione
- Grazie a ANSELL GRIP Technology, serve meno forza sugli oggetti scivolosi, con minore affaticamento della mano e maggiore produttività.
- Il rivestimento, nuovo e migliorato, è più flessibile e confortevole, e offre una maggiore protezione meccanica
- Forma ergonomica superiore della mano e gamma più ampia di taglie, per una vestibilità più comoda
- La fodera morbida in cotone poliestere offre maggiore freschezza alle mani e una migliore gestione del sudore rispetto ai guanti in pelle o alle fodere in jersey di cotone
- Antistatici ai sensi della norma EN 1149 realizzati senza silicone, per una migliore protezione del prodotto
Specifica
Specifica
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 6 |
| Certifications/Compliance (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH Compliant |
| Coating Material | Nitrile |
| Colore | Blue |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Finitura esterna | No Texture |
| Hand | Specific |
| Latex Free | No |
| Materiale | Polycotton, Nitrile |
| Product Type | Heavy-duty Nitrile Gloves |
| Vedi altri risultati |