Learn More
Ansell™ ActivArmr™ 43-216 (ex. ActivArmr™ WorkGuard™)
Codice prodotto. 15816942
Cambia vista
Click to view available options
Size:
9
10
Dimensione della confezione:
6 paia
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size unitSize
15816942 9 6 paia
15826942 10 6 paia
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15816942 Fornitore Ansell™ N. del fornitore 43216090
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
MASSIMA PROTEZIONE CONTRO LE SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE
  • La gamma AlphaTec™ 38-612 offre la migliore resistenza alle sostanze chimiche più aggressive, senza compromettere destrezza o comfort.
  • Il guanto AlphaTec™ 38-612 protegge dagli idrocarburi alifatici, alogenati e aromatici, nonché dagli acidi minerali concentrati.
  • I guanti AlphaTec™ 38-612 sono molto flessibili e garantiscono eccellente destrezza. Progettati per il comfort – morbidi al tatto e di forma naturale, curva ed ergonomica – questi guanti offrono facile calzabilità e buona presa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale parte posteriore Leather (1.2 split cowhide A/B grade)
Certificazione/Conformità EN407/413X4X, EN388:2016/3243B
Chlorinated No
Classificazione Category III
Struttura Cut and Sewn
Materiale polso Leather (1.2 split cowhide A/B grade)
Stile di taglio Newton
Descrizione Durable and comfortable glove for welding applications
Accelerator Free Yes
Applicazioni Industrial
Coating Material Uncoated
Colore Yellow
Cut Resistance Rating Level B
Monouso Reusable
Grado Industrial grade
Hand Specific
Latex Free
Materiale Cotton, Cowhide Leather
Powdered Powder Free
Product Type Mechanical Protection Gloves (Heavy-duty)
Size 9
Sterilità Non-sterile
Temperatura (sistema imperiale) max EN407 = 413341
Temperature (Metric) Max EN407 = 413341
Spessore (sistema metrico) 3 mm
Stile delle dita Full finger
Da utilizzare con (applicazione) Mechanical Protection
Sesso Unisex
Colore polso guanto Yellow
Stile polso guanto Guanto con manichetta
Grip Design Smooth
Colore casco Yellow
Materiale rivestimento interno Jersey polyester, denim
Rivestimento interno Lined
Modello 43-216
Tipo di imballaggio Polybag/Cardboard Box
Valori nominali perforazione Level 3
Quantità 6 pair/bag, 36 pair/carton
Serie ActivArmr™ series
Valori nominali lacerazione 4
Stile pollice Reinforced
Dimensioni (L x P) 378 x 130 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 378 mm
Larghezza (sistema metrico) 130 mm
Peso (sistema metrico) 185 g