Descrizione
Protezione efficace in ambienti chimici di media gravosità, con eccezionale resistenza chimica alla maggior parte di acidi, alcoli, oli, lubrificanti e idrocarburi
- Grande protezione fisica contro le abrasioni e buona protezione contro tagli e perforazioni
- Lo spessore medio migliora la destrezza, e quindi anche la capacità di manipolare gli oggetti
- Riduce il rischio di allergie di Tipo l
- Senza fodera, per una pulizia efficace
Specifica
Specifica
| Materiale parte posteriore | Leather (1.2 split cowhide A/B grade) |
| Certificazione/Conformità | EN407/413X4X, EN388:2016/3243B |
| Chlorinated | No |
| Classificazione | Category III |
| Struttura | Cut and Sewn |
| Materiale polso | Leather (1.2 split cowhide A/B grade) |
| Stile di taglio | Newton |
| Descrizione | Durable and comfortable glove for welding applications |
| Accelerator Free | Yes |
| Applicazioni | Industrial |
| Vedi altri risultati |