Learn More
Ansell™ ActivArmr™ 43-216 (ex. ActivArmr™ WorkGuard™)
Descrizione
- La gamma AlphaTec™ 38-612 offre la migliore resistenza alle sostanze chimiche più aggressive, senza compromettere destrezza o comfort.
- Il guanto AlphaTec™ 38-612 protegge dagli idrocarburi alifatici, alogenati e aromatici, nonché dagli acidi minerali concentrati.
- I guanti AlphaTec™ 38-612 sono molto flessibili e garantiscono eccellente destrezza. Progettati per il comfort – morbidi al tatto e di forma naturale, curva ed ergonomica – questi guanti offrono facile calzabilità e buona presa.
Specifica
Specifica
| Materiale parte posteriore | Leather (1.2 split cowhide A/B grade) |
| Certificazione/Conformità | EN407/413X4X, EN388:2016/3243B |
| Chlorinated | No |
| Classificazione | Category III |
| Struttura | Cut and Sewn |
| Materiale polso | Leather (1.2 split cowhide A/B grade) |
| Stile di taglio | Newton |
| Descrizione | Durable and comfortable glove for welding applications |
| Accelerator Free | Yes |
| Applicazioni | Industrial |
| Vedi altri risultati |