Learn More
Ansell ActivArmr™ 78-102 Food-Safe Thermal Insulating Gloves
Codice prodotto. 16805250 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
7
9
Dimensione della confezione:
12 paia
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
16805250 7 12 paia
16815250 9 12 paia
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16805250 Fornitore Ansell N. del fornitore 78102070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.40€
    54.96€ / 12 paia
    Risparmia 28.44€
    34% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Protezione termica agile e confortevole
  • La fodera acrilica termica a filo continuo senza cuciture offre comfort e calore nelle attività refrigerate o al freddo
  • Fodera non rivestita per uso singolo o come sottoguanto nelle applicazioni alimentari o in condizioni di freddo
  • La fodera acrilica offre protezione contro il freddo senza sacrificare la destrezza
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, REACH Compliant
Coating Material Uncoated
Colore Blue
Finitura esterna No Texture
Hand Specific
Materiale Acrylic
Product Type Thermal Mechanic's Gloves
Size 7
EN388 Standard 113XB
Da utilizzare con (applicazione) Food Processing
Materiale rivestimento interno Acrylic
Serie 78-102
Yarn Gauge 10