Learn More
Ansell ActivArmr™ 97-012 General Purpose Hi-Viz™ Gloves
Codice prodotto. 16815260
Cambia vista
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
12 paia
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size unitSize
16815260 7 12 paia
16825260 8 12 paia
16835260 9 12 paia
16845260 10 12 paia
16855260 11 12 paia
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16815260 Fornitore Ansell N. del fornitore 97012070
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per lavoratori sicuri e visibili
  • Alta visibilità sul dorso della mano e sul palmo, per migliorare la sicurezza rispetto ai guanti tradizionali con fodera ad alta visibilità
  • La fodera di spessore 15 offre eccellente comfort di utilizzo per tutta la giornata, senza sudore a differenza dei guanti in pelle Forme progettate ergonomicamente che offrono una vestibilità comoda e naturalmente curva, per ridurre l'affaticamento della mano
  • Offre eccellente destrezza e abilità per afferrare oggetti di piccole dimensioni
  • Garantisce presa eccellente su oggetti asciutti e bagnati
  • Senza silicone
  • Disponibile anche in confezione per la distribuzione automatica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Certifications/Compliance (Europe) EN 420:2003 + A1:2009, REACH Compliant
Applicazioni Industrial
Coating Material Nitrile
Colore Hi-vis Orange
Cut Resistance Rating ANSI A1
Hand Specific
Latex Free
Materiale Nylon
Product Type Multi-activity Gloves
Size 7
EN388 Standard 3131A
Serie 97-012
Yarn Gauge 15