Learn More
Ansell ActivArmr™ 97-100 Oilfield Service Gloves with Ansell Grip™ Technology
Codice prodotto. 16815270
Cambia vista
Click to view available options
Size:
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
12 paia
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size unitSize
16815270 8 12 paia
16825270 9 12 paia
16835270 10 12 paia
16845270 11 12 paia
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16815270 Fornitore Ansell N. del fornitore 97100080
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Guanto per lavori in campi petroliferi
  • Il guanto è stato progettato con Kevlar per offrire una moderata resistenza al taglio
  • Progettato con colore Hi-Viz, il guanto presenta anche un logo retroriflettente, come segnalazione in condizioni di scarsa luce, per migliorare la sicurezza
  • La finitura Ansell Grip Technology offre una presa sicura su olio e ambienti bagnati e oleosi, per migliore produttività e sicurezza
  • protezione da cisterne e tubi riscaldati
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certifications/Compliance (Europe) CE 0086, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, REACH Compliant
Coating Material Nitrile
Colore Hi-vis Orange
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Specific
Materiale Nylon
Size 8
EN388 Standard 4242B
Stile polso guanto Knit
Materiale rivestimento interno DuPont™ Aramid Fibers
Serie 97-100
Yarn Gauge 15