Learn More
Ansell™ ActivArmr™ Electrical Insulating Gloves
Codice prodotto. 17368182 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
12
Dimensione della confezione:
1 paio
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
17368182 9 1 paio
17348182 7 1 paio
17358182 8 1 paio
17378182 10 1 paio
17388182 11 1 paio
17398182 12 1 paio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 17368182 Fornitore Ansell™ N. del fornitore RIG0014Y090
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I guanti isolanti da elettricista Marigold di Ansell sono realizzati in lattice di gomma naturale al 100%, con un processo di rivestimento proprietario ed ecocompatibile, per conferire massima flessibilità e destrezza.
  • I guanti isolanti da elettricista Marigold di Ansell sono realizzati in lattice di gomma naturale al 100%, con un processo di rivestimento proprietario ed ecocompatibile, per conferire massima flessibilità e destrezza
  • La forma ergonomica della mano a riposo e le dita non divaricate riducono l'affaticamento
  • Il polso allargato lascia il giusto spazio per gli indumenti
  • La progettazione prevede anche una finitura liscia, per infilare e sfilare facilmente il guanto
  • Certificati resistenti agli acidi (Categoria A), all'ozono (Categoria Z) ed anche alle temperature molto basse (Categoria C).
  • Applicazioni con rischio di tensione da contatto  AC≥1000 V
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Applicazioni Industrial
Colore Yellow
Hand Specific
Materiale Natural Latex Rubber
Product Type Class 00 Gloves
Size 9
Da utilizzare con (applicazione) Applications with risk of touch voltage; Electrical Contractors; Hybrid engine manufacturing and repair; Maintenance Repairs and Operations in all industrial environments (MRO); Mass Transit Repair and Maintenance; Power maintenance, repair and transmission; Telecom repair near electrical wires
Stile polso guanto Straight
Lunghezza (sistema imperiale) 14 in.
Tensione 1000 V