Learn More
Ansell™ ActivArmr™ Electrical Protection Gloves
Codice prodotto. 17398172 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
12
Dimensione della confezione:
1 paio
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
17398172 8 1 paio
17388172 7 1 paio
17308182 9 1 paio
17318182 10 1 paio
17328182 11 1 paio
17338182 12 1 paio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 17398172 Fornitore Ansell™ N. del fornitore RIG0011Y080
In stock
I guanti isolanti da elettricista sono realizzati in lattice di gomma naturale, con un processo di rivestimento proprietario ed ecocompatibile, per conferire massima flessibilità e destrezza.
  • I guanti isolanti da elettricista sono realizzati in lattice di gomma naturale, con un processo di rivestimento proprietario ed ecocompatibile, per conferire massima flessibilità e destrezza
  • La forma ergonomica della mano a riposo e le dita non divaricate riducono l'affaticamento
  • Il polso allargato lascia il giusto spazio per gli indumenti
  • La progettazione prevede anche una finitura liscia, per infilare e sfilare facilmente il guanto
  • Certificati resistenti agli acidi (Categoria A), all'ozono (Categoria Z) ed anche alle temperature molto basse (Categoria C).
  • Applicazioni con rischio di tensione da contatto  AC≥1.000 V (DC≥1.500)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Applicazioni Industrial
Colore Yellow
Hand Specific
Materiale Natural Latex Rubber
Product Type Class 00 Gloves
Size 8
Da utilizzare con (applicazione) Applications with risk of touch voltage; Electrical Contractors; Hybrid engine manufacturing and repair; Maintenance Repairs and Operations in all industrial environments (MRO); Mass Transit Repair and Maintenance; Power maintenance, repair and transmission; Telecom repair near electrical wires
Stile polso guanto Straight
Lunghezza (sistema imperiale) 14 in.
Tensione 1000 V