Learn More
Cytiva Activated Calf Thymus DNA
Codice prodotto. 10349874 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 Units
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10349874 25 Units Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10349874 Fornitore Cytiva N. del fornitore 27457501
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
High-quality activated calf thymus DNA
  • Treated with DNase I
For preparing substrate used in the study of DNA polymerases
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Liquid
Product Type Activated Calf Thymus DNA
Sorgente Viral and eukaryote
Concentrazione 25 μg/mL
Quantità 25 Units
Da utilizzare con (applicazione) Study of DNA Polymerase