Learn More
Asecos™ Activated Carbon Filter
Aids in ventilation in safety storage cabinets.
434.60€ - 510.92€
Specifica
Product Type | Filter |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | CX, SLX models |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (P x L x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (P x L x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15664844
|
Asecos™
32952 |
270 x 270 x 230 mm |
510.92€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15941732
|
Asecos™
32953 |
270 x 270 x 165 mm |
434.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Activated carbon
- Available in different sizes
- Accessory item
Specifica
Filter | |
CX, SLX models |