Learn More
Activated charcoal, NORIT™ A SUPRA
Codice prodotto. 10419640 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10419640 250 g Bottiglia in vetro 250g
10289873 1 kg Plastic drum 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10419640 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 134342500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Activated charcoal,NORIT™ A SUPRA, C, CAS Number-7440-44-0, acticarbone, activated charcoal, anthrasorb, carbon-12, carbono, carbosieve, graphene, graphite, mineral, norit, 1kg, Passes Test, CHEBI:27594, Black, 231-153-3, OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N, 15% max., 3652.0 deg.C, 15, 1807 | CAS: 7440-44-0 | C | 12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Coadiuvante di filtrazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-44-0
Formula molecolare C
Molecular Weight (g/mol) 12
Numero MDL MFCD00133992
InChI Key OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
IUPAC Name carbon
SMILES [C]
Specifica
Materiale o nome chimico Activated charcoal,NORIT* A SUPRA
Acidità Passes Test
Punto di fusione 3652.0°C
Colore Black
Perdita all'essiccatura 15% max.
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 250 g
Indice di Merck 15, 1807
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in organic solvents,soluble matter in hno3: <=3%,soluble matter in alcohol: <=0.5%
Peso formulazione 12
Forma fisica Powder