Learn More
Activated Charcoal, Untreated, 8 - 20 Mesh, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15637740 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Drum with liner
Poly bottle
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
Codice prodotto. 15637740
Marca: Honeywell-Fluka C2889500G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Untreated, granular, 8-20 mesh
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-44-0
Formula molecolare C
Molecular Weight (g/mol) 12.011
Numero MDL MFCD00133992
InChI Key OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
IUPAC Name carbon
SMILES [C]
Specifica
Materiale o nome chimico Activated charcoal
Colore Black
pH 6-9
Dimensioni maglia 8 to 20mesh
Odore Odorless
Imballaggio Poly bottle
Quantità 500 g
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 12.01g/mol
Forma fisica Powder