Learn More
Activator Reagent 0.5 M ETT in Acetonitrile, BioSyn™, Honeywell Burdick & Jackson™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 16845431
Cambia vista
Click to view available options
Activator Reagent 0.5 M ETT in Acetonitrile, 4 x 2500 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
16845431 Activator Reagent 0.5 M ETT in Acetonitrile, 4 x 2500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16845431 Fornitore Burdick & Jackson BioSyn N. del fornitore BR7254X2.5GL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14425.00€
    14004.41€ / pezzi 4
    Risparmia 420.59€
    2% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
BioSyn™ Honeywell Burdick & Jackson™ reagent solvents for DNA/RNA synthesis
  • Specifically processed and purified to exacting specifications, ensure outstanding synthesis efficiency
  • Ideal for oligonucleotide synthesis regardless of application
  • All solvents and reagents are filtered (0.2 micron for oxidation reagents and 0.1 micron for all other reagents) to minimize particulate contamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Activator reagent
pH 2.5
Punto di fusione −46°C
CAS 75-05-8
Colore Colorless
CAS max % 0.92
Quantità 4 x 2.5 L
Imballaggio GL45 Glass Bottle
Forma fisica Clear liquid
Linea di prodotti BioSyn
Punti di ebollizione 8.58% (V)
Boiling and melting point temperatures are based off the physical main component.