Learn More
FTM Technologies™ Active Carbon Filters
Used to eliminate noxious or unpleasant smells emanating from liquids, vapours or smoke. FTM Technologies™ Active Carbon Filters are for use with fume hoods.
83.65€ - 173.00€
Specifica
Materiale | Activated Carbon |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | For Organic Vapors, Acids and Odors |
N. per confezione | 1Each |
Tipo | Filter |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11738044
|
FTM Technologies™
FCP1 |
Fume Hoods (Except for HI8F/HI8V) |
173.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11738024
|
FTM Technologies™
FC2 |
Per 27919/57 |
83.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Superior protection in the laboratory
- Compatible with a wide range of fume hoods
Specifica
Activated Carbon | |
For Organic Vapors, Acids and Odors | |
1Each | |
Filter |