missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ACTR1A Antibody [Alexa Fluor« 532], Novus Biologicals Biologicals™

Codice prodotto. 30508330 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30508330 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30508330 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP338278AF532

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

ACTR1A Polyclonal antibody specifically detects ACTR1A in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene ACTR1A
Applicazioni ELISA, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Alexa Fluor 532
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene Actin-RPV, alpha-centractin, ARP1 (actin-related protein 1, yeast) homolog A (centractin alpha), ARP1 actin-related protein 1 homolog A, centractin alpha (yeast), ARP1actin-RPV, centractin, Centrosome-associated actin homolog, CTRN1, FLJ52695, FLJ52800, FLJ55002
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 187-376 of human ACTR1A (NP_005727.1).,, Sequence:, GRDVSRFLRLYLRKEGYDFHSSSEFEIVKAIKERACYLSINPQKDETLETEKAQYYLPDGSTIEIGPSRFRAPELLFRPDLIGEESEGIHEVLVFAIQKSDMDLRRTLFSNIVLSGGSTLFKGFGDRLLSEVKKLAPKDVKIRISAPQERLYSTWIGGSILASLDTFKKMWVSKKEYEEDGARSIHRKTF
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 10121
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.