Learn More
Acyclovir Acetate, TRC
Codice prodotto. 30011448
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30011448 25 mg 25mg
30009591 50 mg 50mg
17953655 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30011448 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA19241025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 102728-64-3
Formula molecolare C10 H13 N5 O4
Molecular Weight (g/mol) 267.24
Sinonimo 2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl Acetate, Valaciclovir Hydrochloride Anhydrous Imp. I (EP), Aciclovir Imp. A (EP), Aciclovir Acetate, Acyclovir Acetate
IUPAC Name 2-[(2-amino-6-oxo-1H-purin-9-yl)methoxy]ethyl acetate
SMILES CC(=O)OCCOCn1cnc2C(=O)NC(=Nc12)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl Acetate
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H13N5O4/c1-6(16)19-3-2-18-5-15-4-12-7-8(15)13-10(11)14-9(7)17/h4H,2-3,5H2,1H3,(H3,11,13,14,17)
Peso formulazione 267.0968
Percent Purity >95%