Learn More
Macherey-Nagel™ Acylating HFBA
Codice prodotto. 10497621 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
20 Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 20
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10497621 20 Pk. pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10497621 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 701110.201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    314.00€
    295.05€ / pezzi 20
    Risparmia 18.95€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifications
Da utilizzare con Alcohols, Phenols, Carboxylic Acids, Amines, Amino Acids, Steroids, FID, ECD
Concentrazione standard 1 mL
Componenti standard Sample, Solvent, Chloroform, Hexane, Anhydride
Quantità 20 Pk.
Product Type Acylating HFBA