Learn More
Macherey-Nagel™ Acylating MBTFA Pack
Codice prodotto. 12474050 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Set
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12474050 1 Set pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12474050 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 701410.110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    195.00€
    182.70€ / pezzi 10
    Risparmia 12.30€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Specifica
Da utilizzare con Analytical Use
Rischi In the case of pH values are less than 5 or higher than 9 then it is irritant
Concentrazione standard 95 to 100%
Conservazione Safe storage
Quantità 1 Set
Product Type Acylating MBTFA Pk.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • MBTFA, 1x10 mL
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: N-methyl-bis(trifluoroacetamide)