Learn More
Macherey-Nagel™ Acylation Kit
Codice prodotto. 12676983 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 2
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12676983 2 Pk. pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12676983 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 701950
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    188.00€
    175.35€ / pezzi 2
    Risparmia 12.65€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-01-2027
Specifica
Da utilizzare con GC
Concentrazione standard 1 mL
Componenti standard MBTFA, TFAA, MBHFBA
Quantità 2 Pk.
Product Type Acylation Kit