missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ ACYP1 (Human) Recombinant Protein
Human ACYP1 full-length ORF ( AAH35568, 1 a.a. - 99 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
335.00€ - 508.00€
Specifica
Numero di accesso | AAH35568 |
---|---|
ID gene (immissione) | 97 |
Nome | acylphosphatase 1, erythrocyte (common) type |
Metodo di preparazione | Wheat germ expression system |
Analisi di controllo qualità | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16151251
|
Abnova™
H00000097-P01.10UG |
10 μg |
335.00€
10µg |
Spedizione stimata: 31-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16161251
|
Abnova™
H00000097-P01.25UG |
25 μg |
508.00€
25µg |
Spedizione stimata: 31-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Sequence: MAEGNTLISVDYEIFGKVQGVFFRKHTQAEGKKLGLVGWVQNTDRGTVQGQLQGPISKVRHMQEWLETRGSPKSHIDKANFNNEKVILKLDYSDFQIVK
Specifica
AAH35568 | |
acylphosphatase 1, erythrocyte (common) type | |
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
ACYPE | |
Wheat Germ (in vitro) | |
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer |
97 | |
Wheat germ expression system | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
ACYP1 | |
GST |