Learn More
WTW™ ADA-DIN-BNC Model Adapter
Codice prodotto. 10587451
Cambia vista
Click to view available options
Tipi di connettore:
BNC Plug, DIN Socket
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipi di connettore Dimensione della confezione
10587451 BNC Plug, DIN Socket Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10587451 Fornitore WTW™ N. del fornitore 108509
Power Your Renewable Energy Research
Usa il codice promozionale 28029
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Specifica
Tipi di connettore BNC Plug, DIN Socket
Da utilizzare con (apparecchiatura) pH Electrode
Tipo Adapter
Da utilizzare con (applicazione) Connecting pH Electrodes with BNC Plug to a Meter with DIN Socket