Learn More
KD Scientific Software di Controllo Della Pompa a Siringa Adagio
Codice prodotto. 13433649
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Legato Syringe Pumps
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
13433649 Legato Syringe Pumps Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13433649 Fornitore KD Scientific N. del fornitore 788000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    722.00€
    628.76€ / pezzi 1
    Risparmia 93.24€
    12% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
Per le pompe a siringa Legato™. Una licenza per il software su chiave USB.
  • Installazione semplice e a basso costo
  • Grafico dell'evoluzione del flusso
  • Importazione e esportazione di programmi
  • Controllo manuale della pompa facile e veloce
  • Monitoraggio di una o più pompe
  • Registrazione dei dati del programma
Specifica
Tipo Control Software
Da utilizzare con (apparecchiatura) Legato Syringe Pumps
Tensione 0/1 V