missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ADAM10 Antibody (163003) [Biotin], Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18677973 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18677973 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18677973 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore FAB1427B

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

ADAM10 Monoclonal antibody specifically detects ADAM10 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene ADAM10
Applicazioni Western Blot, Immunoprecipitation, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Classificazione Monoclonal
Clone 163003
Coniugato Biotin
Diluizione Western Blot, Immunoprecipitation, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulazione PBS
Alias gene a disintegrin and metalloprotease domain 10, a disintegrin and metalloproteinase domain 10, AD10, ADAM 10, ADAM metallopeptidase domain 10, CD156c, CD156c antigen, CDw156, disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 10, EC 3.4.24, HsT18717, kuz, Kuzbanian protein homolog, MADMEC 3.4.24.81, Mammalian disintegrin-metalloprotease
Specie ospite Mouse
Immunogeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human ADAM10, Thr214-Glu672, Accession # O14672
Metodo di purificazione Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Apoptosis, Signal Transduction
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 102
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG2b
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.