Learn More
Adamantane-1-carbohydrazide, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10160842
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10160842 1 g Amber Glass Bottle 1g
10275884 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10160842 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore RH01025DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-07-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 17846-15-0
Formula molecolare C11H18N2O
Molecular Weight (g/mol) 194.278
InChI Key FJXQVRADKYKERU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo adamantanecarbohydrazide, 1-adamantanecarbohydrazide, adamantane-1-carboxylic acid hydrazide, tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane-1-carbohydrazide, tricyclo 3.3.1.13,7 decane-1-carboxylic acid, hydrazide, pubchem21688, hydrazino 1-adamantyl ketone, 3r,5r,7r-adamantane-1-carbohydrazide, z-adamantane-1-carbohydrazonic acid, 3r,5s,7s-adamantane-1-carbohydrazide
PubChem CID 337203
IUPAC Name adamantane-1-carbohydrazide
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)C(=O)NN
Specifica
Materiale o nome chimico Adamantane-1-carbohydrazide
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 194.28
Percent Purity 97%